3-Bromo-2-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2214-5G
OR2214-25G
APOSOR2214-5GEA
0
CZK
APOSOR2214-5G
APOSOR2214-25G
3-Bromo-2-nitroaniline 98%
3-Bromo-2-nitroaniline
Vzorec:
C₆H₅BrN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08063248 CAS číslo: 7138-15-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |