Tisk…
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22139-100G OR22139-25G OR22139-500G
APOSOR22139-100GEA 1290 CZK
APOSOR22139-100G APOSOR22139-25G APOSOR22139-500G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Bod tání: 183…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007119
CAS číslo: 616-82-0
EINECS: 210-494-1