Tisk…
2,6-Dibromoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2212-100G OR2212-25G OR2212-5G
APOSOR2212-100GEA 5890 CZK
APOSOR2212-100G APOSOR2212-25G APOSOR2212-5G
2,6-Dibromoaniline 98%
2,6-Dibromoaniline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Bod varu: 262…264 °C
Bod tání: 79…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007638
CAS číslo: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III