Tisk…
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22116-1G OR22116-5G
APOSOR22116-1GEA 1240 CZK
APOSOR22116-1G APOSOR22116-5G
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde 98%
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO₂
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00114697
CAS číslo: 135242-71-6