Tisk…
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22114-1G OR22114-250MG
APOSOR22114-1GEA 8770 CZK
APOSOR22114-1G APOSOR22114-250MG
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114693
CAS číslo: 72301-65-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III