Tisk…

Pyrrolidine-2-thione

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR22113-1G OR22113-5G
APOSOR22113-1GEA 2690 CZK
APOSOR22113-1G APOSOR22113-5G
Pyrrolidine-2-thione
Pyrrolidine-2-thione
Vzorec: C₄H₇NS
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049351
CAS číslo: 2295-35-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR