Tisk…
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-Formylindole-6-carboxylate
OR2211-1G OR2211-5G OR2211-25G
APOSOR2211-1GEA 1990 CZK
APOSOR2211-1G APOSOR2211-5G APOSOR2211-25G
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,197 g/mol
Bod tání: 220…224 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00216479
CAS číslo: 133831-28-4