Tisk…
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22107-1G OR22107-250MG
APOSOR22107-1GEA 3710 CZK
APOSOR22107-1G APOSOR22107-250MG
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Vzorec: C₆H₁₀N₄
Bod tání: 189…190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00102150
CAS číslo: 14331-56-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III