Tisk…
4-Ethylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
OR22097-10G OR22097-50G
APOSOR22097-10GEA 3580 CZK
APOSOR22097-10G APOSOR22097-50G
4-Ethylbenzoyl chloride
4-Ethylbenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000697
CAS číslo: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265
ADR: 8,II