Tisk…
4-(Ethylamino)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22095-10G OR22095-1G OR22095-5G
APOSOR22095-10GEA 3230 CZK
APOSOR22095-10G APOSOR22095-1G APOSOR22095-5G
4-(Ethylamino)benzoic acid
4-(Ethylamino)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod tání: 175…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102118
CAS číslo: 7409-09-8