Tisk…
Diphenylcyclopropenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-one, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-on, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-one
OR22091-1G OR22091-5G OR22091-10G
APOSOR22091-1GEA 622 CZK
APOSOR22091-1G APOSOR22091-5G APOSOR22091-10G
Diphenylcyclopropenone
Diphenylcyclopropenone
Vzorec: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Bod tání: 118…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001311
CAS číslo: 886-38-4
EINECS: 212-948-4