Tisk…

4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4,6-Di-tert-butylresorcinol, 4,6-Di-tert-butylbenzene-1,3-diol

OR22090-1G OR22090-5G
APOSOR22090-1GEA 3740 CZK
APOSOR22090-1G APOSOR22090-5G
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol 95%
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222.33 g/mol
Bod tání: 120…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044513
CAS číslo: 5374-06-1
EINECS: 226-366-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR