3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Di-tert-butylcatechol
OR22089-100G
OR22089-25G
APOSOR22089-100GEA
5460
CZK
APOSOR22089-100G
APOSOR22089-25G
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Vzorec:
C₁₄H₂₂O₂ MW: 222.33 Bod varu: 140…145 °C/5mmHg Bod tání: 95…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008819 CAS číslo: 1020-31-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...