Tisk…
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22087-25G OR22087-5G
APOSOR22087-25GEA 7870 CZK
APOSOR22087-25G APOSOR22087-5G
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220.31
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001647
CAS číslo: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0