Tisk…
4-Butylbiphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Butyl-1,1'-Biphenyl
OR22067-100G OR22067-25G OR22067-500G
APOSOR22067-100GEA 1620 CZK
APOSOR22067-100G APOSOR22067-25G APOSOR22067-500G
4-Butylbiphenyl 98%
4-Butylbiphenyl
Vzorec: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Bod varu: 318…319 °C
Bod tání: 44414 °C
Hustota: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100665
CAS číslo: 37909-95-8