Tisk…
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22056-100G OR22056-500G
APOSOR22056-100GEA 0 CZK
APOSOR22056-100G APOSOR22056-500G
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide 98%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂S
Bod tání: 151…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002349
CAS číslo: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
UN: 3261
ADR: 8,II