4-Oxopent-2-enoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR22045-1G
OR22045-50MG
OR22045-250MG
OR22045-500MG
OR22045-2.5G
APOSOR22045-1GEA
9690
CZK
APOSOR22045-1G
APOSOR22045-50MG
APOSOR22045-250MG
APOSOR22045-500MG
APOSOR22045-2.5G
4-Oxopent-2-enoic acid
4-Oxopent-2-enoic acid
Vzorec:
C₅H₆O₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00014016 CAS číslo: 4743-82-2 |