Tisk…
2,2-Dimethylglutaric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2204-1G OR2204-5G
APOSOR2204-1GEA 622 CZK
APOSOR2204-1G APOSOR2204-5G
2,2-Dimethylglutaric acid
2,2-Dimethylglutaric acid
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Bod varu: 200 °C
Bod tání: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004197
CAS číslo: 681-57-2