Tisk…
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22032-1G OR22032-500MG
APOSOR22032-1GEA 8770 CZK
APOSOR22032-1G APOSOR22032-500MG
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100481
CAS číslo: 57280-75-8