Tisk…
2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22030-1G OR22030-500MG
APOSOR22030-1GEA 20270 CZK
APOSOR22030-1G APOSOR22030-500MG
2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Vzorec: C₁₀H₁₀O₅
Bod tání: 164…168 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00100483
CAS číslo: 2161-86-6