Tisk…
p-tert-Butylanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-tert-Butylanisole, 1-(tert-Butyl)-4-methoxybenzene
OR2202-100G
APOSOR2202-100GEA 2480 CZK
APOSOR2202-100G
p-tert-Butylanisole 97%
p-tert-Butylanisole
Vzorec: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Bod varu: 222 °C
Bod tání: 18 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026309
CAS číslo: 5396-38-3
EINECS: 226-412-2