Tisk…
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
OR22019-5G OR22019-10G
APOSOR22019-5GEA 2280 CZK
APOSOR22019-5G APOSOR22019-10G
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.2000 g/mol
Bod tání: 167…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100490
CAS číslo: 7298-67-1