Tisk…
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
OR22015-1G OR22015-5G
APOSOR22015-1GEA 1540 CZK
APOSOR22015-1G APOSOR22015-5G
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod tání: 47…49 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00100492
CAS číslo: 3226-34-4