Tisk…
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR22010-1G OR22010-250MG OR22010-5G
APOSOR22010-1GEA 1660 CZK
APOSOR22010-1G APOSOR22010-250MG APOSOR22010-5G
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100636
CAS číslo: 2476-29-1