Tisk…
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22002-1G OR22002-5G
APOSOR22002-1GEA 7180 CZK
APOSOR22002-1G APOSOR22002-5G
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00093863
CAS číslo: 50593-73-2