Tisk…
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2200-25G OR2200-5G
APOSOR2200-25GEA 2040 CZK
APOSOR2200-25G APOSOR2200-5G
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNO
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143097
CAS číslo: 117572-79-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III