Tisk…
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
OR21993-100G OR21993-25G
APOSOR21993-100GEA 12630 CZK
APOSOR21993-100G APOSOR21993-25G
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 95%
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Bod varu: 245 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100559
CAS číslo: 6921-64-8