Tisk…
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate
OR2199-5G
APOSOR2199-5GEA 1740 CZK
APOSOR2199-5G
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClIO₂
MW: 296,49 g/mol
Bod tání: 41…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673018
CAS číslo: 289039-85-6