Tisk…
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21984-100MG OR21984-1G
APOSOR21984-100MGEA 827 CZK
APOSOR21984-100MG APOSOR21984-1G
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod tání: 97…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100646
CAS číslo: 79950-42-8