Tisk…
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21981-1G OR21981-5G
APOSOR21981-1GEA 2650 CZK
APOSOR21981-1G APOSOR21981-5G
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100627
CAS číslo: 63411-87-0