Tisk…
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
OR2198-100G OR2198-25G
APOSOR2198-100GEA 3230 CZK
APOSOR2198-100G APOSOR2198-25G
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Bod tání: 37…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144763
CAS číslo: 27007-53-0