Tisk…
Methyl-3-bromobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
OR2197-100G OR2197-25G
APOSOR2197-100GEA 3150 CZK
APOSOR2197-100G APOSOR2197-25G
Methyl-3-bromobenzoate
Methyl-3-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Bod varu: 127…128 °C
Bod tání: 31…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017777
CAS číslo: 618-89-3