Tisk…
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21965-1G OR21965-5G
APOSOR21965-1GEA 3260 CZK
APOSOR21965-1G APOSOR21965-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₂
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100006
CAS číslo: 103788-65-4
EINECS: 452-560-4