Tisk…

2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR21964-1G OR21964-250MG
APOSOR21964-1GEA 1240 CZK
APOSOR21964-1G APOSOR21964-250MG
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,23 g/mol
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100005
CAS číslo: 107367-98-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR