Tisk…

1-Propyl-4-ethynylbenzene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Ethynyl-4-propylbenzene, (4-Propylphenyl)acetylene, 4-n-Propylphenylacetylene, (4-Propylphenyl)ethyne

OR21957-100G
APOSOR21957-100GEA 3610 CZK
APOSOR21957-100G
1-Propyl-4-ethynylbenzene
1-Propyl-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₁₁H₁₂
MW: 144,22 g/mol
Bod varu: 205 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173886
CAS číslo: 62452-73-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR