Tisk…
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Butylphenylacetylene
OR21956-25G OR21956-5G
APOSOR21956-25GEA 2480 CZK
APOSOR21956-25G APOSOR21956-5G
1-Butyl-4-ethynylbenzene
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₄
MW: 158,24 g/mol
Bod varu: 70…71 °C
Hustota: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00173885
CAS číslo: 79887-09-5