Tisk…
1-Pentyl-4-ethynylbenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21955-25G OR21955-5G OR21955-100G
APOSOR21955-25GEA 857 CZK
APOSOR21955-25G APOSOR21955-5G APOSOR21955-100G
1-Pentyl-4-ethynylbenzene 98%
1-Pentyl-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₁₃H₁₆
Bod varu: 172 °C
Hustota: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173884
CAS číslo: 79887-10-8