Tisk…
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR21944-25G OR21944-5G
APOSOR21944-25GEA 2480 CZK
APOSOR21944-25G APOSOR21944-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220.31
Bod varu: 75…80 °C/0.7mmHg
Bod tání: 65…67 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001601
CAS číslo: 719-22-2