Tisk…
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21943-25G OR21943-5G
APOSOR21943-25GEA 13790 CZK
APOSOR21943-25G APOSOR21943-5G
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₆H₂₄O₂
MW: 248.37 g/mol
Bod tání: 146…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017520
CAS číslo: 14035-33-7