Tisk…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21942-100G OR21942-25G
APOSOR21942-100GEA 1700 CZK
APOSOR21942-100G APOSOR21942-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234.34
Bod varu: 332
Bod tání: 187…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008826
CAS číslo: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0