Tisk…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21941-1G OR21941-5G
APOSOR21941-1GEA 910 CZK
APOSOR21941-1G APOSOR21941-5G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₁₅H₂₁NO
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156137
CAS číslo: 1988-88-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III