Tisk…
2,6-Di-tert-butylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21937-25G OR21937-100G
APOSOR21937-25GEA 3310 CZK
APOSOR21937-25G APOSOR21937-100G
2,6-Di-tert-butylpyridine
2,6-Di-tert-butylpyridine
Vzorec: C₁₃H₂₁N
MW: 191.32
Bod varu: 100…101 °C/23mmHg
Bod tání: 44288 °C
Hustota: 0.852 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006306
CAS číslo: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 12,03086