Tisk…
4'-Iodoacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2193-1G OR2193-5G
APOSOR2193-1GEA 622 CZK
APOSOR2193-1G APOSOR2193-5G
4'-Iodoacetanilide
4'-Iodoacetanilide
Vzorec: C₈H₈INO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016352
CAS číslo: 622-50-4