4-Ethylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21929-25G
OR21929-100G
OR21929-250G
APOSOR21929-25GEA
622
CZK
APOSOR21929-25G
APOSOR21929-100G
APOSOR21929-250G
4-Ethylbenzoic acid
4-Ethylbenzoic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002570 CAS číslo: 619-64-7 |