Tisk…
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21927-10G OR21927-25G OR21927-100G
APOSOR21927-10GEA 622 CZK
APOSOR21927-10G APOSOR21927-25G APOSOR21927-100G
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 98%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂
Bod varu: 144…145 °C/7mmHg
Bod tání: 49…51 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003920
CAS číslo: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6