Tisk…
4'-tert-Butylacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-tert-Butylacetophenone
OR21926-25G OR21926-5G
APOSOR21926-25GEA 2280 CZK
APOSOR21926-25G APOSOR21926-5G
4'-tert-Butylacetophenone 95%
4'-tert-Butylacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆O
MW: 176.26
Bod varu: 107…108 °C/5mmHg
Bod tání: 17…18 °C
Hustota: 0.964 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017256
CAS číslo: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN: 1224
ADR: 3 III