Tisk…
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromophenyl)hexane
OR21925-100G OR21925-25G
APOSOR21925-100GEA 8900 CZK
APOSOR21925-100G APOSOR21925-25G
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₇Br
MW: 241,17 g/mol
Bod varu: 145 °C/0,75mmHg
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061114
CAS číslo: 23703-22-2