1-Bromo-4-heptylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Bromophenyl)heptane
OR21924-5G
APOSOR21924-5GEA
2200
CZK
APOSOR21924-5G
1-Bromo-4-heptylbenzene
1-Bromo-4-heptylbenzene
Vzorec:
C₁₃H₁₉Br MW: 255,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061115 CAS číslo: 76287-49-5 |