Tisk…
4-Octylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21920-10G OR21920-1G OR21920-5G
APOSOR21920-10GEA 4600 CZK
APOSOR21920-10G APOSOR21920-1G APOSOR21920-5G
4-Octylbenzoic acid
4-Octylbenzoic acid
Vzorec: C₁₅H₂₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042649
CAS číslo: 3575-31-3