4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21909-10G
OR21909-1G
OR21909-5G
APOSOR21909-10GEA
24600
CZK
APOSOR21909-10G
APOSOR21909-1G
APOSOR21909-5G
4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Vzorec:
C₁₈H₂₆O₃ MW: 290.41 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173760 CAS číslo: 64779-10-8 |